Få mere at vide
Trajan™ Gastætte autosampler sprøjter
Volumen (metrisk):
5μ L
100μ l
Nålemåler:
22 G
23 G
Tilslutningstype:
Aftagelig
Fast
Til brug med (udstyr):
CTC, Carlo Erba , Fisons Autosampler
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 og AS800
PerkinElmer Autosystem
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Sprøjtenåle er keglespidser, medmindre andet er angivet.
Ordreinfo
Yderligere sprøjter er tilgængelige til andre autosamplere fremstillet af de her repræsenterede producenter, samt sprøjter til Unicam™ , Waters™ , og Siemens™ instrumenter. For information, kontakt din Fisher Scientific Kundeservicemedarbejder.
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 22 G |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,02 tommer. |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.72 mm |
| Til brug med (applikation) | Højtydende væskekromatologi |
| Længde (engelsk) Nål | 2'' |
| Produkttype | Autosampler sprøjte |
| Model- | 100R-C/T-GT-LC |
| Mængde | Ea. |
| Volumen (metrisk) | 100μ l |
| Længde (metrisk) nål | 51 mm |
| Vis mere |