Få mere at vide
Trajan™ Gastætte autosampler sprøjter
Artikelnummer. 10742002
Volumen (metrisk):
5μ L
100μ l
Nålemåler:
22 G
23 G
Tilslutningstype:
Aftagelig
Fast
Til brug med (udstyr):
CTC, Carlo Erba , Fisons Autosampler
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 og AS800
PerkinElmer Autosystem
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10742002
Brand: Trajan™ 001957
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udskift sprøjter til Agilent™ teknologier, Varian™ , Perkin Elmer™ , Shimadzu™ , Carlo Erba™ , Fisons™ , CTC/Leap™ , Hitachi™ , og mere
Sprøjtenåle er keglespidser, medmindre andet er angivet.
Ordreinfo
Yderligere sprøjter er tilgængelige til andre autosamplere fremstillet af de her repræsenterede producenter, samt sprøjter til Unicam™ , Waters™ , og Siemens™ instrumenter. For information, kontakt din Fisher Scientific Kundeservicemedarbejder.
Tekniske data
Nålemåler 23 G
Diameter (engelsk) ydre nål 0,02 tommer.
Diameter (metrisk) ydre nål 0.63 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Længde (engelsk) 2,75 tommer
Længde (engelsk) Nål 2,7 tommer
Længde (metrisk) 70 mm
Produkttype Autosampler sprøjte
Model- 50F-PE-0,63C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 5μ L
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) PerkinElmer Autosystem
Tilslutningstype Fast