Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Gasprøvetagningsrør
Artikelnummer. 10122454
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10122454 500 ml
1 options
Artikelnummer. 10122454 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 05680158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    881.00 DKK
    658.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 222.01 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Gasprøverør iht. til DIN 12473-1
  • Inkluderer dyse (med gevind GL14 og septa)
  • Med to envejsstophaner NS 14 (med holdeanordning)
  • Tilslutninger: kapillarrør (ydre dia. 8 mm, indvendig dia. 2,7 mm); glas oliven (ydre dia. 9 mm)
  • Med inskriptionslabel
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Materiale Duran Slange
Inkluderer Dyse (GL14) og septa
Mængde 1