Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Gasprøvetagningsrør
Artikelnummer. p-7222489
Kapacitet (metrisk):
150 ml
350 ml
1000 ml
Artikelnummer. 10201901
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05680070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Gasprøverør iht. til DIN 12473-1
  • Fås med eller uden dyse (med gevind GL14 og septa)
  • Med to envejsstophaner NS 14 (med holdeanordning)
  • Tilslutninger: kapillarrør (ydre dia. 8 mm, indvendig dia. 2,7 mm)
  • Glas oliven (ydre dia. 9 mm)
  • Med inskriptionslabel
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Materiale Duran Glas
Inkluderer Uden dyse