Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Gasprøvetagningsrør
Artikelnummer. 11516944
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
150 ml
350 ml
1000 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11516944 150 ml
10201901 1000 ml
10214631 350 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11516944 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05680143
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    726.00 DKK
    543.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 182.21 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Gasprøverør iht. til DIN 12473-1
  • Fås med eller uden dyse (med gevind GL14 og septa)
  • Med to envejsstophaner NS 14 (med holdeanordning)
  • Tilslutninger: kapillarrør (ydre dia. 8 mm, indvendig dia. 2,7 mm)
  • Glas oliven (ydre dia. 9 mm)
  • Med inskriptionslabel
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 150 ml
Materiale Duran Glas
Inkluderer Dyse (GL14) og septa