Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Gasprøvetagningsrør
Kapacitet (metrisk):
150 ml
350 ml
1000 ml
Beskrivelse
- Gasprøverør iht. til DIN 12473-1
- Fås med eller uden dyse (med gevind GL14 og septa)
- Med to envejsstophaner NS 14 (med holdeanordning)
- Tilslutninger: kapillarrør (ydre dia. 8 mm, indvendig dia. 2,7 mm)
- Glas oliven (ydre dia. 9 mm)
- Med inskriptionslabel
- Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 350 ml |
| Materiale | Duran Glas |
| Inkluderer | Uden dyse |