Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Gasprøvetagningsrør
Artikelnummer. 10201901
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
150 ml
350 ml
1000 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10201901 1000 ml
10214631 350 ml
11516944 150 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10201901 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05680070
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Gasprøverør iht. til DIN 12473-1
  • Fås med eller uden dyse (med gevind GL14 og septa)
  • Med to envejsstophaner NS 14 (med holdeanordning)
  • Tilslutninger: kapillarrør (ydre dia. 8 mm, indvendig dia. 2,7 mm)
  • Glas oliven (ydre dia. 9 mm)
  • Med inskriptionslabel
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Materiale Duran Glas
Inkluderer Uden dyse