Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ FEP gas- og væskeprøvetagningsposer med septum
Beschreibung
- Disse fleksible, robuste poser er fremstillet af 5 mil FEP fluorpolymerfilm og er varmeforseglet på alle fire sider for fuldstændig kemisk resistens og lækagesikker drift.
- De er inerte over for de fleste kemikalier og har lav permeabilitet, hvilket begrænser prøvetab.
- Tilgængelig med enten en forniklet, messing on/off ventil, der accepterer 1/4 tomme (6,4 mm) ID fleksibel slange eller med PTFE/silikone septum i polypropylen hus til brug med en kanyle.
- Disse FEP-tasker er nemme at bruge.
- De kan opbevares i en ubegrænset periode før brug.
- Anvendelser omfatter analyse af gasprøver, udtagning af luftprøver fra røgstakers udstødningssystemer, overvågning af luftkvalitet eller kalibrering af instrumenter i marken.
- Brugerdefinerede størrelser og konfigurationer fås på forespørgsel.
- Poserne er individuelt pakket.
- Alle poser fås også i en pakke med 10, undtagen størrelsen 50 L, som fås i en pakke med 5.
Spezifikation
Spezifikation
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Gas- og væskeprøveudtagning |
| Inkluderer | FEP On/Off ventil |
| Materiale | FEP |
| Tykkelse (engelsk) | 5 mil |
| Dimensioner (L x B) | 150 x 250 mm |
| Længde (engelsk) | 6 tommer |
| Bredde (engelsk) | 10 tommer |
| Produkttype | Gasprøvetagningspose |
| Kapacitet (engelsk) | 40,6 oz. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?