Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ FEP gas- og væskeprøvetagningsposer med septum
Kapacitet (metrisk):
0,5 l
1,2 l
Inkluderer:
FEP On/Off Septum Ventil
FEP On/Off ventil
FEP septumventil
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Disse fleksible, robuste poser er fremstillet af 5 mil FEP fluorpolymerfilm og er varmeforseglet på alle fire sider for fuldstændig kemisk resistens og lækagesikker drift.
- De er inerte over for de fleste kemikalier og har lav permeabilitet, hvilket begrænser prøvetab.
- Tilgængelig med enten en forniklet, messing on/off ventil, der accepterer 1/4 tomme (6,4 mm) ID fleksibel slange eller med PTFE/silikone septum i polypropylen hus til brug med en kanyle.
- Disse FEP-tasker er nemme at bruge.
- De kan opbevares i en ubegrænset periode før brug.
- Anvendelser omfatter analyse af gasprøver, udtagning af luftprøver fra røgstakers udstødningssystemer, overvågning af luftkvalitet eller kalibrering af instrumenter i marken.
- Brugerdefinerede størrelser og konfigurationer fås på forespørgsel.
- Poserne er individuelt pakket.
- Alle poser fås også i en pakke med 10, undtagen størrelsen 50 L, som fås i en pakke med 5.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 40,6 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1,2 l |
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Gas- og væskeprøveudtagning |
| Inkluderer | FEP On/Off Septum Ventil |
| Materiale | Silikone, polypropylen |
| Temperaturområde (engelsk) | 199,4 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 93 °C |
| Længde (engelsk) | 6 tommer |
| Længde (metrisk) | 152 mm |
| Vis mere |