Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ FEP gas- og væskeprøvetagningsposer med septum
Artikelnummer. 11924918
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,5 l
1,2 l
Inkluderer:
FEP On/Off Septum Ventil
FEP On/Off ventil
FEP septumventil
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer unitSize
11924918 0,5 l FEP septumventil Hver
15747012 0,5 l FEP On/Off ventil Hver
11984908 0,5 l FEP On/Off ventil Hver
11994908 1,2 l FEP On/Off ventil Hver
11934918 1,2 l FEP On/Off Septum Ventil Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11924918 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. D1075005
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Chemware™ FEP gas- og væskeprøveposer Septum er kemisk resistente fleksible prøvetagningsposer med septumtilpasning.
  • Disse fleksible, robuste poser er fremstillet af 5 mil FEP fluorpolymerfilm og er varmeforseglet på alle fire sider for fuldstændig kemisk resistens og lækagesikker drift.
  • De er inerte over for de fleste kemikalier og har lav permeabilitet, hvilket begrænser prøvetab.
  • Tilgængelig med enten en forniklet, messing on/off ventil, der accepterer 1/4 tomme (6,4 mm) ID fleksibel slange eller med PTFE/silikone septum i polypropylen hus til brug med en kanyle.
  • Disse FEP-tasker er nemme at bruge.
  • De kan opbevares i en ubegrænset periode før brug.
  • Anvendelser omfatter analyse af gasprøver, udtagning af luftprøver fra røgstakers udstødningssystemer, overvågning af luftkvalitet eller kalibrering af instrumenter i marken.
  • Brugerdefinerede størrelser og konfigurationer fås på forespørgsel.
  • Poserne er individuelt pakket.
  • Alle poser fås også i en pakke med 10, undtagen størrelsen 50 L, som fås i en pakke med 5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Til brug med (applikation) Gas- og væskeprøveudtagning
Inkluderer FEP septumventil
Materiale Polypropylen
Tykkelse (engelsk) 5 mil
Dimensioner (L x B) 150 x 150 mm
Længde (engelsk) 6 tommer
Bredde (engelsk) 6 tommer
Produkttype Gasprøvetagningspose
Kapacitet (engelsk) 16,9 oz.
Kapacitet (metrisk) 0,5 l
Længde (metrisk) 152 mm
Bredde (metrisk) 152 mm
Tykkelse (metrisk) 0.127 mm