Få mere at vide
Integra Biosciences™ Gas Safety Tubing
Diameter (metrisk):
10 mm
Pakningsstørrelse:
2m
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tube |
| Til brug med (udstyr) | Gas Cartridge Adapters |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |