Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Gas-sikkerhedsslange
Artikelnummer. 10077830
Skift visning
Længde (metrisk):
1500 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
10077830 1500 mm
1 options
Artikelnummer. 10077830 Leverandør Deutsch Neumann™ Leverandørnr. 3608200
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Tekniske data
Produkttype Gasslange
Længde (metrisk) 1500 mm
Materiale Gummi
Størrelse 2000 mm
Til brug med (applikation) Tilslutning af gasbrændere
Inkluderer Gummi rør
nr. pr. pakke 1 hv.