Få mere at vide
Gas Arc™ Gas Regulator
Artikelnummer. 12900790
Encompass
Gasser målt:
Carbon Dioxide
Fuel Gas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12900790
Brand: Gas Arc™ RAN01021
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
  • Regulators to BS EN ISO 9001 and BS EN ISO 2503
  • Two gauge single and multi stage
  • Cylinder pressure up to 300bar
  • Robust brass construction to meet industry requirements
  • Tamper proof high flow safety relief valve
  • Safety gauges to BS EN ISO 562
  • Encapsulated valve design fitted with 316L sintered stainless steel filter
  • Regulator outlet connection: 3/8 inch BSP
  • Propane regulator is plugged
Tekniske data
Type Gas Regulator
Gasser målt Carbon Dioxide
Indløbsmålertryk 870 psi
Maks. Udgangstryk 0 to 150 psi
Trykområde (indløb) 870 psi
Trykområde (udløb) 0 to 150 psi
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.