Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Gasslanger til gasbrændere
Artikelnummer. 10654851
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
10 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk) indvendig
10654851 10 mm
1 options
Artikelnummer. 10654851 Leverandør Deutsch Neumann™ Leverandørnr. 3700001
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Til alle gasser, der opfylder DVGW arbejdskode G 260. Deutsch Neumann Gasslanger til gasbrændere er iflg. efter DIN 30 665 afsnit 1.
  • Testet og registreret
  • Arbejdstryk til 100 mbar
Tekniske data
Produkttype Gasslange
Længde (metrisk) 37 til 45 m
Diameter (metrisk) indvendig 10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 14 mm
Til brug med (applikation) Gasmøder DVGW Arbejdskode G 260