Få mere at vide
BOLA Gas Frits
Artikelnummer. p-200109974
Stik:
5 mm
7 mm
6 x 1 mm
Artikelnummer. 10013481
Brand: BOLA N150328
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gas Frits made of microporous PTFE
  • Microporous PTFE with pore size 5 μm for steady sparkling of the flowing gas.
  • Suitable for scrubber bottles and columns with M 8x1 thread and for gas inlet tubes.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Stik 6 x 1 mm
Engangs Reusable
Prøvevolumen 5 μL
Sterilitet Non-sterile
Længde (metrisk) 15 mm