Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Gasdistributionsrør, Centralring
Artikelnummer. p-7222551
Porøsitet:
0
1
Artikelnummer. 10430713
Brand: Lenz Laborglasintrumente 07212025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Udvendigt rør dia.: 9 mm
  • Ringdia.: 25 mm
  • Højde: 250 mm
  • Materiale: borosilikatglas 3.3
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Porøsitet 0
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Højde (metrisk) 250 mm