Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Gasdistributionsrør, Centralring
Artikelnummer. 10539981
Skift visning
Porøsitet:
0
1
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porøsitet
10539981 1
10430713 0
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10539981 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 07212125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    422.00 DKK
    315.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 106.54 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Udvendigt rør dia.: 9 mm
  • Ringdia.: 25 mm
  • Højde: 250 mm
  • Materiale: borosilikatglas 3.3
Specifications
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Porøsitet 1
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Højde (metrisk) 250 mm