Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Gasdistributionsrør, Centralring
Artikelnummer. 10430713
Skift visning
Porøsitet:
0
1
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porøsitet
10430713 0
10539981 1
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10430713 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 07212025
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Udvendigt rør dia.: 9 mm
  • Ringdia.: 25 mm
  • Højde: 250 mm
  • Materiale: borosilikatglas 3.3
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Porøsitet 0
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Højde (metrisk) 250 mm