Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Gas distributionsrør
Artikelnummer. 10708281
Skift visning
Porøsitet:
2
Artikelnummer. Porøsitet
10708281 2
1 options
Artikelnummer. 10708281 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 07212225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    422.00 DKK
    315.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 106.54 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Gasfordelingsrør med central ring
  • Udvendig rørdiameter: 9 mm
  • Ringdiameter: 25 mm
  • Højde: 250 mm
  • Materiale: borosilikatglas 3.3
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Porøsitet 2
Mængde 1