Få mere at vide
Draeger™ Gas Detectors
Artikelnummer. 15105904
Skift visning
Komponenter målt:
Fosfin
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Komponenter målt Pakningsstørrelse
15105904 Fosfin Hver
1 options
Artikelnummer. 15105904 Leverandør Draeger™ Leverandørnr. 8318974
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Alarmtyper Audible
Batterilevetid 5500 hr.
Dybde (metrisk) 25 mm
Komponenter målt Fosfin
Type Gas Detector
Display Type LCD Screen
Højde (metrisk) 64 mm
Fugtighedsområde 10 to 90 %
IP-vurdering IP 65 - projection of water
Måleområde 0 to 20ppm
Trykområde 700 to 1300 hPa
Opløsning 0.01ppm
Svartid 10sec.
Prøvetype Gas
Temperaturområde (metrisk) -20°C to +50°C
Vægt (metrisk) 120g
Bredde (metrisk) 84 mm