Få mere at vide
Gasdetektorrør
Artikelnummer. 10179640
Skift visning
Måleområde:
5 til 23
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
10179640 5 til 23 Pakke med 8
1 options
Artikelnummer. 10179640 Leverandør Draeger Safety Leverandørnr. 6728081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2100.00 DKK
    1775.60 DKK / Pakke med 8
    Spare 324.40 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Draeger rør er den mest udbredte form for punktmåling i industrien
Gasdetektorpumpe, der er uafhængig af eksterne energikilder, og derfor er der ingen brugsbegrænsninger i områder med eksplosionsfare.
Dräger rør er den mest udbredte form for punktmåling i industrien. Mere end 500 stoffer kan påvises og måles ved hjælp af systemet. Typiske anvendelser omfatter: COSHH-overvågning, emissionsmålinger, kvalitetskontrol, proceskontrol, tryklufttest, samt miljø- og beredskabsovervågning. Gas trækkes ind i røret ved hjælp af Accuro-bælgpumpen, hvor den reagerer med kemikalier på et bæremateriale. I nærvær af målgassen sker der en farveændring, og længden af denne misfarvning er proportional med koncentrationen. Koncentrationen kan bestemmes ud fra den kalibrerede trykte skala på ydersiden af røret.
Tekniske data
Komponenter målt Ilt
Til brug med (udstyr) Dräger Aerotest
Måleområde 5 til 23
Mængde 8 Pk.
Svartid 1 min.