Få mere at vide
Brady™ Gascylinderlås
Artikelnummer. 11711855 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11711855 Rød Hver
1 options
Artikelnummer. 11711855 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 045629
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
På lager
Sikker spærring af gasflasker for at hjælpe med at undgå arbejdsulykker. De Brady™ Gascylinder Lockout er justerbar og installeres på få sekunder. Der er ingen grund til at matche din låseanordning til forskellige diametre eller gevind på cylinderhætter.
  • Det er ikke nødvendigt at matche din låseanordning til forskellige diametre og gevind på cylinderhætter
  • Justerbar og installeres på få sekunder
  • Enheden er fremstillet til at rumme ringe op til 3,5 tommer i diameter
Tekniske data
Alternativt varenummer ASSY, GAS CAP CYLINDER LO
Farve Rød
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 158.80 mm
Mængde 1 stk.