Få mere at vide
BINDER™ Gascylindertilslutningssæt
Artikelnummer. 15651646 Shop alle BINDER produkter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15651646
Brand: BINDER™ 80120014
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gascylindertilslutningssæt inkluderer en gastanktrykregulator, tilslutningsdele og en 5 meter slange. Til brug med CO 2 gas.
  • Gastank trykregulator
  • Med tilslutningsdele og 5 meter slange
  • Til brug med: serie C, CB
Tekniske data
Oversigt Gasflaske tilslutningssæt - til CO2, bestående af en gastank trykregulator med tilslutningsdele og 5 meter slange
Til brug med (udstyr) BINDER Chambers Series CB-S, CB, CBF
Materiale Stål
Type Gasforbindelse
Til brug med (applikation) Til brug med CO 2 gas
Inkluderer 5 m Slange, Tilslutningsdele
Trykområde Maks. tryk 10 bar