Få mere at vide
asecos™ Type 30 Gascylinderskab G-CLASSIC-30
Artikelnummer. 15251035 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Dør stil:
Vinge
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dør stil Pakningsstørrelse
15251035 Vinge Hver
1 options
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 15251035 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 3065100130652
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Kun til indendørs brug
Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige eller giftige gasser i arbejdsområder
Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige eller giftige gasser i arbejdsområder
Funktion / konstruktion
  • Robust konstruktion og lang levetid: Krop lavet af pulverlakeret stålplade
  • Ingen uautoriseret brug: dørene kan låses med profilcylinder (mulighed for integration i et eksisterende låsesystem)
  • Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
  • Nem montering af tilslutningsrør og gasfittings: stor indvendig højde (1890 mm), mange gennemføringsmuligheder på toppen af skabet
  • Ventilation: integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til teknisk udsugning, jævn ventilation inde i skabet
Certifikater
  • Brandmodstand 30 minutter
  • typetestet i henhold til EN 14470-2
  • EN 16121/16122-overensstemmelse
  • CE-kompatibel
Tekniske data
Certificeringer/compliance Brandmodstand 30 minutter, typetestet i henhold til EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 overensstemmelse, CE-konform
Dybde (metrisk) Eksteriør 615 mm
Dybde (metrisk) interiør 479 mm
Oversigt Gasflaske skab
Mål (D x B x H) Indvendig 479 x 1294 x 1874 mm
Dimensioner (D x B x H) 615 x 1398 x 2050 mm
Dør stil Vinge
Til brug med (applikation) Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige eller giftige gasser i arbejdsområder til op til 4 x 50 L gasflasker
Højde (metrisk) Udvendig 2050 mm
Højde (metrisk) interiør 1874 mm
Inkluderer Standard monteringsskinner, flaskeholdere og sammenfoldelig rampe
Bæreevne 4 x 50 L gasflasker
Model- G-Classic 30
Antal døre 2
Overfladebelægning Pulverlakeret almindelig
Bredde (metrisk) Udvendig 1398 mm
Farve Lysegrå
Dybde (engelsk) Eksteriør 24,52 tommer
Højde (engelsk) Udvendig 80,71 tommer
Materiale Stålplade
Produkttype Gascylinderkabinet
Bredde (engelsk) Udvendig 55,04 tommer