Beskrivelse
Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige eller giftige gasser i arbejdsområder
Funktion / konstruktion
- Robust konstruktion og lang levetid: Krop lavet af pulverlakeret stålplade
- Ingen uautoriseret brug: dørene kan låses med profilcylinder (mulighed for integration i et eksisterende låsesystem)
- Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
- Nem montering af tilslutningsrør og gasfittings: stor indvendig højde (1890 mm), mange gennemføringsmuligheder på toppen af skabet
- Ventilation: integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til teknisk udsugning, jævn ventilation inde i skabet
Certifikater
- Brandmodstand 30 minutter
- typetestet i henhold til EN 14470-2
- EN 16121/16122-overensstemmelse
- CE-kompatibel
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Brandmodstand 90 minutter; typetestet i henhold til EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 overensstemmelse, CE kompatibel |
| Dybde (metrisk) Eksteriør | 615 mm |
| Dybde (metrisk) interiør | 479 mm |
| Oversigt | Gasflaske skab |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 479 x 794 x 1874 mm |
| Dimensioner (D x B x H) | 615 x 898 x 2050 mm |
| Dør stil | Vinge |
| Til brug med (applikation) | Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige eller giftige gasser i arbejdsområder til op til 3 x 50 L gasflasker |
| Højde (metrisk) Udvendig | 2050 mm |
| Højde (metrisk) interiør | 1874 mm |
| Vis mere |