Få mere at vide
asecos™ Gascylinderskab G-OD
Artikelnummer. 15956016 Shop alle asecos produkter
Konfiguration:
1 x rullerampe (lakeret stål) til 2 x 50-liters gasflasker
1 x rullerampe (lakeret stål) til 3 x 50-liters gasflasker
1 x rullerampe (lakeret stål) til 5 x 50-liters gasflasker
Standard indvendigt udstyr til 2 x 50 liter gasflasker
Standard indvendigt udstyr til 3 x 50 liter gasflasker
Standard indvendigt udstyr til 5 x 50 liter gasflasker
Dør stil:
Fast vindue
Fast vindue, Højrehængslet
Vinge, Højrehængslet, Hængslet vindue
Vinge, Højrehængslet, Without Window
Vinge, Hængslet vindue
Vinge, Uden vindue
Antal døre:
1
2
Bæreevne:
2 x 50 L gasflasker
3 x 50 L Gas Cylinders
Op til 2 x 50 L gasflasker
Op til 5 x 50 L gasflasker
Pakningsstørrelse:
Hver
Kun til udendørs brug
Artikelnummer. 15956016
Brand: asecos™ 3073101532673
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Kun til udendørs brug
Sikker og godkendt udendørs opbevaring af brandfarlige eller giftige gasser
  • Robust konstruktion og lang levetid: fuldstændig galvaniseret og pulverlakeret struktureret overflade og rustfri stålbund
  • Ingen uautoriseret brug: låsbart drejegreb (døre fås også med profilcylinder, kompatibel med låsesystem)
  • Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
  • Nem montering af tilslutningsrør og gasfittings: gennemføringspunkter i skabets loft
  • Ventilation: effektiv ventilation gennem åbninger under dørene og ved bagvæggen
Tekniske data
Konfiguration 1 x rullerampe (lakeret stål) til 2 x 50-liters gasflasker
Dybde (metrisk) Eksteriør 400 mm
Dybde (metrisk) interiør 370 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 370 x 1345 x 2070 mm
Dimensioner (D x B x H) 400 x 1359 x 2149 mm
Dør stil Vinge, Hængslet vindue
Til brug med (applikation) Sikker og godkendt udendørs opbevaring af brandfarlige eller giftige gasser
Højde (metrisk) Udvendig 2149 mm
Højde (metrisk) interiør 2070 mm
Bæreevne Op til 5 x 50 L gasflasker
Model- GOD.215.135.WDHW
Antal døre 2
Overfladebelægning Pulverlakeret almindelig
Vægt (metrisk) 168 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 1356 mm
Bredde (metrisk) interiør 1345 mm
Farve Lysegrå
Dybde (engelsk) Eksteriør 15.75 in.
Højde (engelsk) Udvendig 84.61 in.
Materiale Stål
Produkttype Gasflaske skab
Bredde (engelsk) Udvendig 53.39 in.