Få mere at vide
asecos™ Gascylinderskab G-OD
Shop alle asecos produkter
Konfiguration:
1 x rullerampe (lakeret stål) til 2 x 50-liters gasflasker
1 x rullerampe (lakeret stål) til 3 x 50-liters gasflasker
1 x rullerampe (lakeret stål) til 5 x 50-liters gasflasker
Standard indvendigt udstyr til 2 x 50 liter gasflasker
Standard indvendigt udstyr til 3 x 50 liter gasflasker
Standard indvendigt udstyr til 5 x 50 liter gasflasker
Dør stil:
Fast vindue
Fast vindue, Højrehængslet
Vinge, Højrehængslet, Hængslet vindue
Vinge, Højrehængslet, Without Window
Vinge, Hængslet vindue
Vinge, Uden vindue
Antal døre:
1
2
Bæreevne:
2 x 50 L gasflasker
3 x 50 l gasflasker
Op til 2 x 50 L gasflasker
Op til 5 x 50 L gasflasker
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Robust konstruktion og lang levetid: fuldstændig galvaniseret og pulverlakeret struktureret overflade og rustfri stålbund
- Ingen uautoriseret brug: låsbart drejegreb (døre fås også med profilcylinder, kompatibel med låsesystem)
- Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
- Nem montering af tilslutningsrør og gasfittings: gennemføringspunkter i skabets loft
- Ventilation: effektiv ventilation gennem åbninger under dørene og ved bagvæggen
Tekniske data
Tekniske data
| Konfiguration | 1 x rullerampe (lakeret stål) til 2 x 50-liters gasflasker |
| Dybde (metrisk) Eksteriør | 400 mm |
| Dybde (metrisk) interiør | 370 mm |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 370 x 695 x 2070 mm |
| Dimensioner (D x B x H) | 400 x 706 x 2149 mm |
| Dør stil | Fast vindue, Højrehængslet |
| Til brug med (applikation) | Sikker og godkendt udendørs opbevaring af brandfarlige eller giftige gasser |
| Højde (metrisk) Udvendig | 2149 mm |
| Højde (metrisk) interiør | 2070 mm |
| Bæreevne | 2 x 50 L gasflasker |
| Vis mere |