Få mere at vide
asecos™ Gascylinderskab G-OD
Artikelnummer. 15526895 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Konfiguration:
1 rullende rampe
Standard indvendigt udstyr til 2 x 50 liter gasflasker
Standard indvendigt udstyr til 3 x 50 liter gasflasker
Standard indvendigt udstyr til 5 x 50 liter gasflasker
Dør stil:
Fast vindue
Fast vindue, Højrehængslet
Vinge, Højrehængslet, Hængslet vindue
Vinge, Højrehængslet, Without Window
Vinge, Hængslet vindue
Vinge, Uden vindue
Antal døre:
1
2
Bæreevne:
2 x 50 L gasflasker
3 x 50 l gasflasker
5 x 50 L gasflasker
Pakningsstørrelse:
Hver
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfiguration Dør stil Antal døre Bæreevne Pakningsstørrelse
15526895 Standard indvendigt udstyr til 3 x 50 liter gasflasker Vinge, Uden vindue 2 3 x 50 l gasflasker Hver
15945746 1 rullende rampe Vinge, Højrehængslet, Without Window 1 2 x 50 L gasflasker Hver
15536895 Standard indvendigt udstyr til 3 x 50 liter gasflasker Vinge, Højrehængslet, Without Window 1 2 x 50 L gasflasker Hver
15935746 1 rullende rampe Vinge, Uden vindue 2 5 x 50 L gasflasker Hver
15916026 1 rullende rampe Fast vindue, Højrehængslet 1 2 x 50 L gasflasker Hver
15926026 Standard indvendigt udstyr til 5 x 50 liter gasflasker Fast vindue, Højrehængslet 1 2 x 50 L gasflasker Hver
15976016 1 rullende rampe Fast vindue 2 3 x 50 l gasflasker Hver
15946016 1 rullende rampe Fast vindue 2 5 x 50 L gasflasker Hver
15986016 Standard indvendigt udstyr til 5 x 50 liter gasflasker Fast vindue 2 3 x 50 l gasflasker Hver
15936026 1 rullende rampe Vinge, Højrehængslet, Hængslet vindue 1 2 x 50 L gasflasker Hver
15946026 Standard indvendigt udstyr til 2 x 50 liter gasflasker Vinge, Højrehængslet, Hængslet vindue 1 2 x 50 L gasflasker Hver
15996016 1 rullende rampe Vinge, Hængslet vindue 2 3 x 50 l gasflasker Hver
15956016 1 rullende rampe Vinge, Hængslet vindue 2 5 x 50 L gasflasker Hver
15906026 Standard indvendigt udstyr til 5 x 50 liter gasflasker Vinge, Hængslet vindue 2 3 x 50 l gasflasker Hver
15966016 Standard indvendigt udstyr til 5 x 50 liter gasflasker Vinge, Hængslet vindue 2 5 x 50 L gasflasker Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Kun til udendørs brug
Product Code. 15526895 Supplier asecos™ Supplier No. 30697015
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Kun til udendørs brug
Sikker og godkendt udendørs opbevaring af brandfarlige eller giftige gasser
  • Robust konstruktion og lang levetid: fuldstændig galvaniseret og pulverlakeret struktureret overflade og rustfri stålbund
  • Ingen uautoriseret brug: låsbart drejegreb (døre fås også med profilcylinder, kompatibel med låsesystem)
  • Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
  • Nem montering af tilslutningsrør og gasfittings: gennemføringspunkter i skabets loft
  • Ventilation: effektiv ventilation gennem åbninger under dørene og ved bagvæggen
Specifications
Konfiguration Standard indvendigt udstyr til 3 x 50 liter gasflasker
Dybde (metrisk) Eksteriør 400 mm
Dybde (metrisk) interiør 370 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 370 x 995 x 2070 mm
Dimensioner (D x B x H) 400 x 1006 x 2149 mm
Dør stil Vinge, Uden vindue
Til brug med (applikation) Sikker og godkendt udendørs opbevaring af brandfarlige eller giftige gasser
Højde (metrisk) Udvendig 2149 mm
Højde (metrisk) interiør 2070 mm
Bæreevne 3 x 50 l gasflasker
Model- GUD.215.100
Antal døre 2
Overfladebelægning Pulverlakeret almindelig
Vægt (metrisk) 130.50 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 1006 mm
Bredde (metrisk) interiør 995 mm
Farve Lysegrå
Dybde (engelsk) Eksteriør 15,75 tommer
Højde (engelsk) Udvendig 84,61 tommer
Materiale Stål
Produkttype Gasflaske skab
Bredde (engelsk) Udvendig 39,61 tommer