Få mere at vide
Thermo Scientific™ Gaskromatografirør
Produktkode 15284603 Shop alle Thermo Scientific produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Materiale:
Kobber
Rustfrit stål
Rustfrit stål
Diameter (engelsk) Indre:
0,01 tommer
0,02 tommer
0,03 tommer
0,04 tommer
0,065 tommer.
0,085 tommer.
0,19 tommer
0,21 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1/16 tommer
1/4 tomme
1/8 tommer
Oversigt:
25 fod Længde
25 fod. Længde
50 fod Længde
50 fod. Længde
Förpackningsstorlek
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15284603
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 60181636
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Find kobber- og rustfrit stålrør i en række forskellige størrelser til VVS-installation af dit gaskromatografisystem (GC).
Find kobber og rustfrit stål Thermo Scientific™ Gaskromatografirør i forskellige størrelser til VVS-installation af dit gaskromatografisystem (GC).
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Gas Chromatography Tubing
Materiale Rustfrit stål
Oversigt 25 fod Længde
Diameter (engelsk) Indre 0,03 tommer
Diameter (engelsk) Ydre 1/16 tommer
Til brug med (udstyr) Gas Chromatography Systems
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.