Få mere at vide
Thermo Scientific™ Gaskromatografirør
Artikelnummer. 15244603 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Materiale:
Kobber
Rustfrit stål
Rustfrit stål
Diameter (engelsk) Indre:
0,01 tommer
0,02 tommer
0,03 tommer
0,04 tommer
0,065 tommer.
0,085 tommer.
0,19 tommer
0,21 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1/16 tommer
1/4 tomme
1/8 tommer
Oversigt:
15 meter. Længde
25 fod Længde
25 fod. Længde
50 fod. Længde
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre Oversigt Pakningsstørrelse
15244603 Kobber 0,065 tommer. 1/8 tommer 50 fod. Længde Hver
15254603 Kobber 0,19 tommer 1/4 tomme 15 meter. Længde Hver
15264603 Rustfrit stål 0,01 tommer 1/16 tommer 25 fod Længde Hver
15274603 Rustfrit stål 0,02 tommer 1/16 tommer 25 fod Længde Hver
15284603 Rustfrit stål 0,03 tommer 1/16 tommer 25 fod Længde Hver
15294603 Rustfrit stål 0,04 tommer 1/16 tommer 25 fod Længde Hver
15204613 Rustfrit stål 0,085 tommer. 1/8 tommer 25 fod. Længde Hver
15214613 Rustfrit stål 0,21 tommer 1/4 tomme 25 fod Længde Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15244603 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60181632
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Find kobber- og rustfrit stålrør i en række forskellige størrelser til VVS-installation af dit gaskromatografisystem (GC).
Find kobber og rustfrit stål Thermo Scientific™ Gaskromatografirør i forskellige størrelser til VVS-installation af dit gaskromatografisystem (GC).
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type Gaskromatografirør
Materiale Kobber
Oversigt 50 fod. Længde
Diameter (engelsk) Indre 0,065 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 1/8 tommer
Til brug med (udstyr) Gaskromatografisystemer
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.