Få mere at vide
Thermo Scientific™ Gaskromatografirør
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Find kobber og rustfrit stål Thermo Scientific™ Gaskromatografirør i forskellige størrelser til VVS-installation af dit gaskromatografisystem (GC).
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Gas Chromatography Tubing |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Oversigt | 25 fod Længde |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,21 tommer |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1/4 tomme |
| Til brug med (udstyr) | Gas Chromatography Systems |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.