Få mere at vide
Thermo Scientific™ Gaskromatografirør
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Find kobber og rustfrit stål Thermo Scientific™ Gaskromatografirør i forskellige størrelser til VVS-installation af dit gaskromatografisystem (GC).
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Gaskromatografirør |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Oversigt | 25 fod. Længde |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,085 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1/8 tommer |
| Til brug med (udstyr) | Gaskromatografisystemer |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.