Få mere at vide
Thermo Scientific™ Gaskromatografisprøjte SMART til TriPlus™ RSH SMART autosampler
Artikelnummer. 17953601 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ L
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17953601 10μ L
1 options
Artikelnummer. 17953601 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 365QR1000SM
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Brug disse gaskromatografisprøjter indbygget med en ID-chip til at spore del- og partinumre, brug og historik for at øge datatillid og sikre systemoverholdelse.
Brug den unikke teknologi gaskromatografi-sprøjter Thermo Scientific™ SMART som en sporbar brugsbaseret tilgang til gaskromatografi (gaskromatografi) sprøjtestyring, hvilket resulterer i øget pålidelighed, instrumentets oppetid, tillid til resultaterne og fuld sporbarhed.
SMART Teknologiske fordele:
  • Opnå større tillid til analytiske resultater
  • Sikre fejlfri brug af sprøjter gennem automatisk identifikation
  • Understøt GLP akkreditering med brugshistorik og sporbarhed
  • Optimer forbruget ved at overvåge brugsforhold og levetid
  • Faciliterer sprøjtehåndtering med et farvekodet sundhedsnotifikationsdashboard integreret i Chromeleon™ CDS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (tønde)
Produkttype sprøjte
Volumen (metrisk) 10μ L
Uddannet Ja