Få mere at vide
Thermo Scientific™ Gaskromatografi 3-ports SilFlow Reservedele
Artikelnummer. 15280339 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Ferrule
FingerTite værktøj
Silflow nødder
Til brug med (udstyr):
3-port SilFlow Enhed
OD 0,36 mm (ID 0,25 mm) søjler
OD 0,45 mm (ID 0,32 mm) søjler
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15280339 Ferrule OD 0,45 mm (ID 0,32 mm) søjler Pakke med 10
15270339 Ferrule OD 0,36 mm (ID 0,25 mm) søjler Pakke med 10
15277488 Silflow nødder 3-port SilFlow Enhed Pakke med 10
15207518 FingerTite værktøj 3-port SilFlow Enhed Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15280339 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 29063467
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Skift din GC-kolonne i GC-MS uden at skulle udlufte.
Bevar pålideligheden med 3-Port SilFlow reservedele, når du afgiver din næste ordre.
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Ferrule
Oversigt SilFlow fingertætte ferrules
Til brug med (udstyr) OD 0,45 mm (ID 0,32 mm) søjler
Mængde Pakke med 10 stk.
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.