Få mere at vide
Thermo Scientific™ Gaskromatografi 3-ports SilFlow Enhed
Artikelnummer. 15297508 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1/stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15297508 1/stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15297508 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60201398
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Skift din GC uden at skulle udlufte ved hjælp af Thermo Scientific™ 3-port SilFlow™ Enhed.
Skift din GC uden at skulle udlufte ved hjælp af Thermo Scientific™ 3-port SilFlow™ Enhed. Denne enhed omfatter et gasmodul med mikrofluidik og Thermo Scientific™ SilTite™ FingerTite fittings for nem opsætning og en pålidelig tætning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type 3-port SilFlow MCD
Oversigt 3-port SilFlow MCD (0,25/0,32)
Mængde 1/stk.
Til brug med (udstyr) Gaskromatografisystemer
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.