Få mere at vide
Wld Tec™ Fuego Pro SCS gasbrænder
Artikelnummer. 12695670
Skift visning
Produkttype:
Laboratoriegasbrænder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12695670 Laboratoriegasbrænder Hver
1 options
Artikelnummer. 12695670 Leverandør Wld Tec™ Leverandørnr. 8.204.000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Sikker, strømlinet, alsidig og energieffektiv laboratoriegasbrænder. Wld Tec™ Fuego Pro SCS Gasbrænder er fremstillet af rustfrit stål og varmebestandigt glas.
  • Knap- eller fodpedalbetjening
  • Gasindtagsfilter
  • DVGW godkendt
  • Animeret grafisk visning
  • Batteridriftsmulighed
  • Gasforbrugsvisning
  • Moderne design
    • Lav kabinet fremmer arbejdskomfort
    • Reduceret luftforstyrrelse
    • Aftageligt brænderhoved til rengøring
    • Integreret dræn
  • Universel
    • Modtager stationær naturgas og propan-/butangasforsyninger, patrongas eller gasflasker
  • Sikker
    • Overophedningsbeskyttelse
    • Kontinuerlig brænderhovedkontrol
    • Detektion af tilstopning af brænderhoved
    • Restvarmedisplay
    • Automatisk afbrydningsfunktion forhindrer utilsigtet antændelse af flammen, når brænderen ikke har været tændt i længere tid
    • Akustiske signaler
  • Miljøbevidst
    • Energieffektivitet i overensstemmelse med de nyeste standarder
  • Tilbagetagelsesgaranti
    • Ældre WLD-TEC brændere vil blive taget tilbage og bortskaffet på en miljøvenlig måde
  • Robust
    • Rustfri stålkonstruktion omfatter også styringen og gasforbindelsen
    • Varmebestandig glasdisplay
Bemærk: Fodpedal er ikke inkluderet; solgt separat (se 10263283).
Tekniske data
Gas type Butan, Naturgas, Propan
Længde (metrisk) 103 mm
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 49 mm
Maks. Temperatur (metrisk) 1300 °C (naturgas), 1350 °C (flydende gas)
nr. pr. pakke 1 hv.
Vægt (metrisk) 700 g
Bredde (metrisk) 130 mm
Produkttype Laboratoriegasbrænder