missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Garenoxacin Mesylate hydrate, MedChemExpress
Beskrivelse
Garenoxacin Mesylate hydrate (BMS284756 Mesylate hydrate) is a novel oral des-fluoro(6) quinolone with potent antimicrobial activity, against common respiratory pathogens, including resistant strains.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Garenoxacin Mesylate hydrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 223652-90-2 |
| Farve | Ash Gray |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H26F2N2O8S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | BMS284756 Mesylate hydrate |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (185.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 12.5 mg/mL (23.13 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?