Få mere at vide
Thermo Scientific™ Gardnerella vaginalis Selektivt Medium
Oversigt:
Gardnerella vaginalis Selektivt Medium
Mængde:
10/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Descripción
Isoler og identificer Gardnerella vaginalis fra kliniske prøver vha Thermo Scientific™ Gardnerella vaginalis selektivt medium, et selektivt medium indeholdende en speciel blodagarbase designet til at øge væksten af kræsne organismer og samtidig opretholde osmotisk balance.
Gardnerella vaginalis findes i kønsorganerne hos kvinder og er en indikatororganisme for bakteriel vaginose (BV). BV er en risikofaktor for for tidlig fødsel, chorioamnionitis og postpartum endometritis. Kvinder med postpartum feber og nyfødte med sepsis kan være inficeret med Gardnerella vaginalis . Hos mænd er Gardnerella vaginalis blevet forbundet med urinvejsinfektioner, prostatitis og urethritis. Gardnerella vaginalis er en gram-variabel stang eller coccobacillus. Betahæmolyse observeres på medier, der indeholder blod fra mennesker eller kaniner, men ikke fåreblodagarer.
Erytrocytter i mediet fungerer som ernæringsmæssigt og diagnostisk kriterium for produktionen af Beta-hæmolyse, med Tween 80 tilføjet for at forbedre størrelsen af de hæmolytiske zoner. Ledsagende floara hæmmes af Gentamicin, Nalidixinsyre og Amphotericin B.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Erytrocytter i mediet fungerer som ernæringsmæssigt og diagnostisk kriterium for produktionen af Beta-hæmolyse, med Tween 80 tilføjet for at forbedre størrelsen af de hæmolytiske zoner. Ledsagende floara hæmmes af Gentamicin, Nalidixinsyre og Amphotericin B.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Especificaciones
Especificaciones
| Farve | Signalrød, uigennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 2° til °12 C, i mørke |
| Oversigt | Gardnerella vaginalis Selektivt Medium |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 15 g± 5 % |
| Emballagetype | Flow Wrapped - Enkeltlag |
| Mængde | 10/Pk. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido