Få mere at vide
Cole-Parmer™ Gardner Denver™ Vakuum/trykmembranpumpe
Artikelnummer. 13346259 Shop alle Cole-Parmer produkter
Flowhastighed:
33,6 l/min. Maks.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13346259
Brand: Cole-Parmer™ 7920040
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Befugtede dele er belagt med PTFE for at håndtere dine hårdeste applikationer
  • Letvægts aluminiumskonstruktion og kompakt størrelse gør pumper ideelle til benchtop-applikationer såsom vakuumfiltrering.
  • Pumper med målere og regulatorer giver dig mere kontrol over dine vakuum-/trykapplikationer.
  • Inkluder sugekopfødder og en 6 fods strømledning med indbygget kontakt (115 VAC-modellerne har jordet stik, 220 VAC- og DC-modellerne har afisolerede ender).
Tekniske data
Maks. Vakuum 178.3 mmHg
Hestekræfter 1/10 hp
Motortype Permanent magnet
Strømstyrke 5 A
Oversigt Portstørrelse: 1/8 in. NPT(F)
Materiale PTFE
Temperatur (engelsk) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Flowhastighed 33,6 l/min. Maks.
Samlet højde (metrisk) 120.7 mm
Samlet længde (metrisk) 18.73 mm