Få mere at vide
Gardiquimod diTFA, MedChemExpress
Beskrivelse
Gardiquimod diTFA, an imidazoquinoline analog, is a TLR7/8 agonist. Gardiquimod diTFA could inhibit HIV-1 infection of macrophages and activated peripheral blood mononuclear cells (PBMCs). Gardiquimod diTFA specifically activates TLR7 when used at concentrations below 10 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gardiquimod diTFA |
| CAS | 1159840-61-5 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H25F6N5O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (92.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (46.17 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC(C)(C)CN1C(CNCC)=NC2=C1C3=CC=CC=C3N=C2N.FC(C(O)=O)(F)F.FC(C(O)=O)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 541.44 |
| Formel vægt | 541.44 |
| Vis mere |