Få mere at vide
R&D Systems™ GAPDH Primer
Artikelnummer. 18748403 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.5 mL
Pakningsstørrelse:
0.5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18748403 0.5 mL 0.5ml
1 options
Artikelnummer. 18748403 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. NBP171650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.00 DKK
    1110.90 DKK / 0.5ml
    Spare 64.10 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Novus
Mængde 0.5 mL
Til brug med (applikation) ChIP