Få mere at vide
R&D Systems™ GAPDH Primer
Artikelnummer. 18236213 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.2 mL
Pakningsstørrelse:
0.2ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18236213 0.2 mL 0.2ml
1 options
Artikelnummer. 18236213 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. NBP171650SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    815.00 DKK
    770.70 DKK / 0.2ml
    Spare 44.30 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produktlinje Novus
Mængde 0.2 mL
Til brug med (applikation) ChIP
Type Primer