missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human GAP-43 The GAP-43 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The GAP-43 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Tekniske data
Tekniske data
| Gen-id (Entrez) | 2596 |
| Protein længde | SFRGHITRKKLKGEKKDDVQAAEAEANKKDEAPVADGVEKKGEGTTTAEAAPATGSKPDEPGKAGETPSEEKKGEGDAATEQAAPQAPASSEEKAGSAETESATKA |
| Oprensningsmetode | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Fælles navn | GAP43 Recombinant Protein Antigen |
| Indhold og opbevaring | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulering | PBS and 1M Urea, pH 7.4 |
| Til brug med (applikation) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gene Alias | Axonal membrane protein GAP-43, B-50, Basp2, calmodulin-binding protein P-57, GAP43, GAP-43, growth associated protein 43, Growth-associated protein 43 |
| Gen symbol | GAP43 |
| Etikettype | Unlabeled |
| Vis mere |
For Research Use Only.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?