Få mere at vide
MedChemExpress Gap 27
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.07% |
| CAS | 198284-64-9 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 1304.53 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 33.33 mg/mL (25.55 mM∣Need ultrasonic) |