missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
GANT 61, MedChemExpress
Beskrivelse
GANT 61 is an inhibitor of Gli1 and Gli2 targeting the Hedgehog/GLI pathway.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GANT 61 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 500579-04-4 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H35N5 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | NSC 136476 |
| Opløselighedsinformation | Ethanol : 66.67 mg/mL (155.19 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (58.19 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?