Få mere at vide
GANT 58, MedChemExpress
Artikelnummer. 16455618
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16455618 10 mg -
16441787 50 mg -
16418317 5 mg 5mg
16416156 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16455618 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13282
MedChemExpress GANT 58 (NSC 75503) is a potent GLI antagonist that inhibits GLI1-induced transcription with IC50 of 5 μM.
GANT 58 (NSC 75503) is a potent GLI antagonist that inhibits GLI1-induced transcription with IC50 of 5 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GANT 58
Fysisk form Solid
CAS 64048-12-0
Farve Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H16N4S
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym NSC 75503
Opløselighedsinformation Ethanol : 20 mg/mL (50.96 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 9.09 mg/mL (23.16 mM; Need ultrasonic)
SMIL C1(C2=C(C(C3=CC=NC=C3)=C(S2)C4=CC=NC=C4)C5=CC=NC=C5)=CC=NC=C1
Molekylvægt (g/mol) 392.48
Formel vægt 392.48
Procent renhed 99.62%