missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
STEMCELL Technologies GANT 58
Beskrivelse
- GANT 58 inhibits the Hedgehog signaling pathway downstream of Smoothened and Suppressor of Fused (SUFU) leading to GLI1 nuclear accumulation (Joo et al.; Stanton & Peng)
- GANT 58 demonstrates antiproliferative and antitumor activity in vivo (Beauchamp et al.; Joo et al.)
- Reduces anchorage-independent growth in Ewing Sarcoma cells (Beauchamp et al.; Joo et al.)
- Inhibits prostate cancer tumor growth (Lauth et al.)
- Causes cell cycle arrest and apoptosis in acute leukemia T cells (Hou et al.)
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 64048-12-0 |
| Synonym | NSC 75503 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C24H16N4S |
| Renhed | ≥98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?