Få mere at vide
Ganodersyre B, TRC
Artikelnummer. 17948294
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17948294 1 mg
17948104 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17948294 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG2450301MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81907-61-1
Molekylær formel C30 H44 O7
Molekylvægt (g/mol) 516.67
Synonym (3β,7β,25R)-3,7-Dihydroxy-11,15,23-trioxolanost-8-en-26-oic Acid
IUPAC navn (2R,6R)-6-[(3S,5R,7S,10S,13R,14R,17R)-3,7-dihydroxy-4,4,10,13,14-pentamethyl-11,15-dioxo-2,3,5,6,7,12,16,17-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-methyl-4-oxo-heptansyre
SMIL C[C@H](CC(=O)C[C@@H](C)C(=O)O)[C@H]1CC(=O)[C@@]2(C)C3=C(C(=O)C[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]4C[C@@H]3O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ganoderic Acid B
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C30H44O7/c1-15(10-17(31)11-16(2)26(36)37)18-12-23(35)30(7)25-19(32)13-21-27(3,4)22(34)8-9-28(21,5)24(25)20(33)14-29(18,30)6/h15-16,18-19,21-22,32,34H,8-14H2,1-7H3,(H,36,37)/t15-,16-,18-,19+,21+,22+,28+,29-,30+/m1/s1
Formel vægt 516.3087