Få mere at vide
Ganciclovir-triacetat, Mikromol™
Artikelnummer. 18091710
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18091710 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18091710 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0485.140025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Ganciclovirtriacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ganciclovir Triacetate
CAS 86357-14-4
Analyt- eller komponentnavne Ganciclovir Triacetate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H19 N5 O7
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-[9-[[2-(Acetyloxy)-1-[(acetyloxy)methyl]ethoxy]methyl]-6,9-dihydro-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamide, N-Acetyl-di-O-acetyl Ganciclovir, Ganciclovir Triacetate, Triacetyl Ganciclovir
InChI formel InChI=1S/C15H19N5O7/c1-8(21)17-15-18-13-12(14(24)19-15)16-6-20(13)7-27-11(4-25-9(2)22)5-26-10(3)23/h6,11H,4-5,7H2,1-3H3,(H2,17,18,19,21,24)
SMIL CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2COC(COC(=O)C)COC(=O)C)C(=O)N1
IUPAC navn [2-[(2-acetamido-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]-3-acetyloxypropyl] acetat
Molekylvægt (g/mol) 381.34
Mængde 25 mg
Formel vægt 381,1284 g/mol