missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ganciclovir Mono-O-propionate, TRC

Artikelnummer. 17992285
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17992285 500 mg
17920725 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17992285 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG235020500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 194159-18-7
Molekylær formel C12 H17 N5 O5
Molekylvægt (g/mol) 311.29
Synonym (2RS)-2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxy-propyl Propionate, Ganciclovir Monopropionate, Ganciclovir Mono-O-propionate, Ganciclovir Imp. B (EP), 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[[1-(hydroxymethyl)-2-(1-oxopropoxy)ethoxy]methyl]-, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[[1-(hydroxymethyl)-2-(1-oxopropoxy)ethoxy]methyl]-6H-purin-6-one, Valganciclovir Hydrochloride Imp. J (EP)
IUPAC navn [2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl] propanoate
SMIL CCC(=O)OCC(CO)OCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ganciclovir Mono-O-propionate
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H17N5O5/c1-2-8(19)21-4-7(3-18)22-6-17-5-14-9-10(17)15-12(13)16-11(9)20/h5,7,18H,2-4,6H2,1H3,(H3,13,15,16,20)
Formel vægt 311.123
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.